Learn More
3,4-Di-O-acetyl-6-desoxy-L-glucal (Technische Qualität), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal |
| CAS | 34819-86-8 |
| Summenformel | C10 H14 O5 |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H14O5/c1-6-10(15-8(3)12)9(4-5-13-6)14-7(2)11/h4-6,9-10H,1-3H3/t6-,9-,10-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1OC=C[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-Name | [(2S,3S,4S)-3-Acetyloxy-2-Methyl-3,4-Dihydro-2H-Pyran-4-yl]Acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 214.22 |
| Formelmasse | 214.0841 |