Learn More
3-(4-Cyanophenyl)propionsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437237
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15437237 5 g 5 Gramm
15427237 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437237 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34297.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 42287-94-5 | C10H9NO2 | 175.187 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42287-94-5
Summenformel C10H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 175.187
MDL-Nummer MFCD08234823
InChI-Schlüssel RHIGOXBTMPLABF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-cyanophenyl propanoic acid, 3-4-cyano-phenyl-propionic acid, 3-4-cyanophenyl-propionic acid, 4-cyanobenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid, 4-cyano, 4-cyanohydrocinnamic acid, benzenepropanoic acid,4-cyano, 3-4-cyanophenyl propionic acid, 3-p-cyanophenyl-propionic acid, 3-4-cyano-phenyl propionic acid
PubChem CID 9361742
IUPAC-Name 3-(4-Cyanophenyl)propansäure
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Cyanophenyl)propionic acid
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 96%