Learn More
3-(4-Chlorophenyl)glutaric Anhydride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(4-Chlorophenyl)glutaric Anhydride |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H9ClO3/c12-9-3-1-7(2-4-9)8-5-10(13)15-11(14)6-8/h1-4,8H,5-6H2 |
| Formelmasse | 224.024 |