Learn More
3-(4-Chlorophenyl)-1-Methyl-1H-Pyrazol-5-Amin, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10575063
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10575063 1 g 1 Gramm
10432393 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10575063 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM04038DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 126417-82-1
Summenformel C10H10ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 207.661
MDL-Nummer MFCD00084872
InChI-Schlüssel ZSFCXTGPGSAWFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-chlorophenyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-4-chlorophenyl-2-methylpyrazol-3-amine, 1h-pyrazol-5-amine,3-4-chlorophenyl-1-methyl, 5-amino-3-4-chlorophenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-4-chlorophenyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-ylamine, 5-4-chloro-phenyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, maybridge1_004889, acmc-1c52v, 5-4-chlorophenyl-2-methyl-3-pyrazolamine, 5-4-chlorophenyl-2-methyl-pyrazol-3-amine
PubChem CID 2735304
IUPAC-Name 5-(4-Chlorphenyl)-2-methylpyrazol-3-amin
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=C(C=C2)Cl)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS Min. % 97.0
Menge 1 g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 97%
Formelmasse 207.66
Reinheit (%) 97%