Learn More
3-(4-Chlorophenoxid)-1,2-Propanediol (Chlorphenesin), TRC
Artikelnummer. 30134256
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134256 25 g 25 Gramm
30136711 50 g 50 Gramm
17902885 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134256 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC42425025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-29-0
Summenformel C9 H11 Cl O3
Molekulargewicht (g/mol) 202.63
Synonym 1,2-Propanediol, 3-(p-chlorophenoxy)- (6CI,7CI,8CI), 3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol, (±)-Chlorphenesin, (±)-p-Chlorphenesin, 3-(p-Chlorophenoxy)propane-1,2-diol, Adermykon, Chlorphenesin, Demykon, Elestab CPN, Gecophen, Glycerol α-p-chlorophenyl ether, Mycil, NSC 6401, p-Chlorophenyl glyceryl ether, p-Chlorophenyl-α-glyceryl ether, p-Chlorphenesin
IUPAC-Name 3-(4-chlorphenoxy)propan-1,2-diol
SMILES OCC(O)COc1ccc(Cl)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorphenesin
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H11ClO3/c10-7-1-3-9(4-2-7)13-6-8(12)5-11/h1-4,8,11-12H,5-6H2
Formelmasse 202.0397