Learn More
3-(4-Chlorphenoxy)-1,2-Propandiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413637
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11413637
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17386.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 104-29-0 | C9H11ClO3 | 202.634 g/mol
It inhibits IgE-mediated histamine release. 3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol is also used as an antimycotic agent. It is a centrally acting muscle relaxant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es hemmt die IgE-vermittelte Histamin-Freisetzung. 3-(4-chlorophenoxy)-1,2-propandiol wird auch als Antimykotikum verwendet. Es ist ein zentral wirkendes Muskelrelaxant.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lagerung bei 78-82 °C. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-29-0
Summenformel C9H11ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 202.634
MDL-Nummer MFCD00021990
InChI-Schlüssel MXOAEAUPQDYUQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorphenesin, 3-4-chlorophenoxy-1,2-propanediol, 3-4-chlorophenoxy propane-1,2-diol, chlorophenesin, chlorphenesinum, adermykon, gecophen, demykon, mycil, chlorphenesine
PubChem CID 7697
ChEBI CHEBI:3642
IUPAC-Name 3-(4-chlorphenoxy)propan-1,2-diol
SMILES C1=CC(=CC=C1OCC(CO)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol
Schmelzpunkt 78°C to 82°C
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 202.64
Reinheit (%) 99%