Learn More
3-[4-(Chlormethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11350587
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11350587 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10624215 1 g Amber Glass Bottle 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11350587 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC23824CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 916766-83-1
Summenformel C11H11ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 206.673
MDL-Nummer MFCD09702351
InChI-Schlüssel YLJMPTWMRVXTQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-chloromethyl phenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-4-chloromethyl phenyl-1-methylpyrazole
PubChem CID 24229472
IUPAC-Name 3-[4-(Chlormethyl)phenyl]-1-Methylpyrazol
SMILES CN1C=CC(=N1)C2=CC=C(C=C2)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 206.67
Reinheit (%) 97%