Learn More
3-[4-(Chlormethyl)phenoxy]-N,N-dimethylpropylamin hydrochlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10481134
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10481134 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10481134 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC59574DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[4-(Chloromethyl)phenoxy]-N, N-dimethylpropylamine hydrochloride
CAS 769123-68-4
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C12H19Cl2NO
MDL-Nummer MFCD09702396
Menge 1 g
Synonym 3-4-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropylamine hydrochloride, 3-4-chloromethyl phenoxy propyl dimethylamine hydrochloride, 3-4-chloromethyl phenoxy propyl dimethylamine, chloride, 3-4-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, 3-4-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine-hydrogen chloride 1/1
InChI-Schlüssel QJUMEHQGZPKXLM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)CCl.Cl
IUPAC-Name 3-[4-(Chlormethyl)phenoxy]-N,N-dimethylpropan-1-amin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 264.19
PubChem CID 24229611
Formelmasse 264.19
Reinheit (%) 90%