Learn More
3-[4-Chlor-3-(Trifluormethyl)phenyl]propionsäure, 97 %, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 15408105
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15408105 250 mg 250 Milligramm
15498095 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15408105 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32460.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 900027-15-8
Summenformel C10H8ClF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 252.617
MDL-Nummer MFCD06823954
InChI-Schlüssel AZZBPLHKSLMVJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, 3-4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 4-chloro-3-trifluoromethyl, 3-4-chloro-3-trifluoromethyl-phenyl propionic acid
PubChem CID 46737496
IUPAC-Name 3-[4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl]propansäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1CCC(=O)O)C(F)(F)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Schmelzpunkt 77°C to 82°C
Menge 250 mg
Formelmasse 252.62
Reinheit (%) 97%