Learn More
3-(4-Bromphenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10639705
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10639705 5 g -
10510143 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10639705 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC34810DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 118183-92-9
Summenformel C9H7BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 239.072
MDL-Nummer MFCD00487341
InChI-Schlüssel YWBIOYGLRGIJRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 823560
IUPAC-Name 3-(4-Bromphenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazol
SMILES CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(C=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Synonym 3-4-bromophenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl bromobenzene, acmc-1ce2y, 3-4-bromophenyl-5-methyl-1,2,4oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-4-bromophenyl-5-methyl, 1,2,4-oxadiazole,3-4-bromophenyl-5-methyl, 3-4-bromo-phenyl-5-methyl-1,2,4 oxadiazole, 3-4-bromophenyl-5-methyl-1,2,4 oxadiazole, 1-bromo-4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzene
Formelmasse 239.07
Reinheit (%) 97%