Learn More
3-(4-Bromphenyl)-4-(4-methoxybenzyl)-5-methyl-4H-1,2,4-triazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7040993
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 15406106
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H60918.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1858241-84-5
Summenformel C17H16BrN3O
Molekulargewicht (g/mol) 358.239
MDL-Nummer MFCD22683153
InChI-Schlüssel YMJHVVWEYLBWNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-bromophenyl-4-4-methoxyphenyl methyl-5-methyl-1,2,4-triazole, 3-4-bromophenyl-4-4-methoxybenzyl-5-methyl-4h-1,2,4-triazole
PubChem CID 98000593
IUPAC-Name 3-(4-bromphenyl)-4-[(4-methoxyphenyl)methyl]-5-methyl-1,2,4-triazol
SMILES CC1=NN=C(N1CC2=CC=C(C=C2)OC)C3=CC=C(C=C3)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Bromophenyl)-4-(4-methoxybenzyl)-5-methyl-4H-1,2,4-triazole
Menge 100 mg
Formelmasse 358.24
Reinheit (%) 97%