Learn More
3-(4-Bromphenyl)-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487618
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15487618 1 g 1 Gramm
15497618 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487618 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61118.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 25574-11-2 | C9H11BrO | 215.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25574-11-2
Summenformel C9H11BrO
Molekulargewicht (g/mol) 215.09
MDL-Nummer MFCD09028724
InChI-Schlüssel WODKXGCVVOOEIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-bromophenyl propan-1-ol, 4-bromobenzenepropanol, 3-4-bromo-phenyl-propan-1-ol, benzenepropanol, 4-bromo, 3-4-bromophenyl-1-propanol, pubchem3984, 3-4-bromophenyl propanol, 3-4-bromophenyl-propanol, amth183, 3-4-bromophenyl propyl alcohol
PubChem CID 10560614
IUPAC-Name 3-(4-bromphenyl)propan-1-ol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCCO)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Bromophenyl)-1-propanol
Strukturformel BrC6H4(CH2)3OH
Menge 1 g
Formelmasse 215.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest