Learn More
3-(4-Bromophenoxy)-N,N-Dimethylpropylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(4-Bromophenoxy)-N, N-dimethylpropylamine |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 258.16 |
Reinheit (%) | 97% |