Learn More
3-(4-Bromphenoxy)-6-Methylpyridazin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10384132
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10384132 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10202352 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10384132 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC21310DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 368869-96-9
Summenformel C11H9BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 265.11
MDL-Nummer MFCD03086135
InChI-Schlüssel LZEJOINDIKGWQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-bromophenoxy-6-methylpyridazine, pyridazine,3-4-bromophenoxy-6-methyl, 3-4-bromanylphenoxy-6-methyl-pyridazine, 4-bromo-1-6-methylpyridazin-3-yloxy benzene
PubChem CID 2776522
IUPAC-Name 3-(4-bromphenoxy)-6-methylpyridazin
SMILES CC1=NN=C(OC2=CC=C(Br)C=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Bromophenoxy)-6-methylpyridazine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 265.11
Reinheit (%) 95%