Learn More
3-[4-(Benzyloxy)phenyl]Propionsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406627
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15406627 1 g 1 Gramm
15416627 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15406627 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33766.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 50463-48-4 | C16H16O3 | 256.301 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50463-48-4
Summenformel C16H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 256.301
MDL-Nummer MFCD01570264
InChI-Schlüssel QTSAUVQZNADEKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-benzyloxyphenyl propionic acid, 3-4-benzyloxy phenyl propanoic acid, 3-4-benzyloxy phenyl propionic acid, benzyloxyphenylpropanoic acid, 3-4-benzyloxyphenyl propanoic acid, 3-4-benzyloxy-phenyl-propionic acid, benzenepropanoic acid, 4-phenylmethoxy, maybridge3_003480, 4-benzyloxy benzenepropanoic acid
PubChem CID 561372
IUPAC-Name 3-(4-Phenylmethoxyphenyl)propansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[4-(Benzyloxy)phenyl]propionic acid
Schmelzpunkt 116°C to 118°C
Menge 1 g
Formelmasse 256.3
Reinheit (%) 96%