Learn More
3-(4-Aminophenyl)propionsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11975401 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11975401
Marke: Thermo Scientific Acros 443600010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
CAS: 2393-17-1 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2393-17-1
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
InChI-Schlüssel WXOHKMNWMKZMND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-aminophenyl propionic acid, 3-4-aminophenyl propanoic acid, 4-aminohydrocinnamic acid, benzenepropanoic acid, 4-amino, 3-p-aminophenyl propionic acid, beta-p-aminophenyl propionic acid, p-aminohydrocinnamic acid, 4-aminobenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid,4-amino, beta-4-aminophenyl propionic acid
PubChem CID 75451
IUPAC-Name 3-(4-Aminophenyl)propansäure
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)N
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-(4-Aminophenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 125.0°C to 127.0°C
Farbe Weiß bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-(4-Aminophenyl)propionic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.