Learn More
3-(4-Aminophenyl)propionsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11324256
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11324256
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19330.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2393-17-1
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.192
MDL-Nummer MFCD00017118
InChI-Schlüssel WXOHKMNWMKZMND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-aminophenyl propionic acid, 3-4-aminophenyl propanoic acid, 4-aminohydrocinnamic acid, benzenepropanoic acid, 4-amino, 3-p-aminophenyl propionic acid, beta-p-aminophenyl propionic acid, p-aminohydrocinnamic acid, 4-aminobenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid,4-amino, beta-4-aminophenyl propionic acid
PubChem CID 75451
IUPAC-Name 3-(4-Aminophenyl)propansäure
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Aminophenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 133°C to 135°C
Menge 1 g
Beilstein 2209840
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 97%