Learn More
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-Phenanthrolin, TRC
Artikelnummer. 30455471
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455471 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30455471 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3057432.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1660-93-1
Summenformel C16H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 236.31
Synonym 3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-diazaphenanthrene, 3,4,7,8-Tetramethyl-o-phenanthroline, 3,4,7,8-Tetramethylphenanthroline
SMILES Cc1cnc2c(ccc3c(C)c(C)cnc23)c1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H16N2/c1-9-7-17-15-13(11(9)3)5-6-14-12(4)10(2)8-18-16(14)15/h5-8H,1-4H3