Learn More
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthrolin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10317690 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10317690 1 g Glasflasche 1 Gramm
11986611 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10317690 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 172220010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1660-93-1 | C16H16N2 | 236.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1660-93-1
Summenformel C16H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 236.32
InChI-Schlüssel NPAXPTHCUCUHPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-phenanthroline, 3,4,7,8-tetramethyl, 3,4,7,8-tetramethylphenanthroline, 3,4,7,8-tetramethyl-1, 10-phenanthroline, chembl99384, 3,4,7,8-tetramethyl-1,10 phenanthroline, 3,4,7,8-tetramethylpyridino 3,2-h quinoline, acmc-209dtn, 3,4,7,8-me4phenan, bidd:gt0406, 3,4,7,8-tetramethylphenantroline
PubChem CID 74265
IUPAC-Name 3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-Phenanthrolin
SMILES CC1=CN=C2C(=C1C)C=CC3=C(C(=CN=C32)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline
Schmelzpunkt 277.0°C to 280.0°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in 1,4-dioxane,acetone,dichloromethane,,n,n-dimethylformamide,n,n-dimethylacetamide,meth,anol
Formelmasse 236.32
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Feines Kristallpulver