Learn More
3',4',7,8-Tetramethoxyflavon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313277
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11313277 250 mg 250 Milligramm
11303277 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313277 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13829.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 65548-55-2 | C19H18O6 | 342.347 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65548-55-2
Summenformel C19H18O6
Molekulargewicht (g/mol) 342.347
MDL-Nummer MFCD00143001
InChI-Schlüssel ZRLWYUNKZNRQLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',4',7,8-tetramethoxyflavone, 2-3,4-dimethoxyphenyl-7,8-dimethoxy-4h-chromen-4-one, 2-3,4-dimethoxyphenyl-7,8-dimethoxychromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2-3,4-dimethoxyphenyl-7,8-dimethoxy, 2-3,4-dimethoxy-phenyl-7,8-dimethoxy-chromen-4-one, acmc-1b8pz, 7,8,3',4'-tetramethoxyflavone, 7,8-dimethoxy-2-3,4-dimethoxyphenyl-4h-chromen-4-one
PubChem CID 4033898
IUPAC-Name 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-7,8-dimethoxychromen-4-on
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C(=C(C=C3)OC)OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3',4',7,8-Tetramethoxyflavone
Schmelzpunkt 206°C to 208°C
Menge 250 mg
Beilstein 330821
Formelmasse 342.35
Reinheit (%) 97%