missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4,6-Tri-O-benzyl-2-deoxy-D-glucopyranose, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7040413
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
132732-60-6
C27H30O5
434.532
MFCD06797170
PDGHLARNGSMEJE-GWDBROLASA-N
3,4,6-tri-o-benzyl-2-deoxy-d-glucopyranose, 4r,5s,6r-4,5-bis benzyloxy-6-benzyloxy methyl oxan-2-ol, 2-deoxy-3,4,6-tri-o-benzyl-d-glucopyranose, 3-o,4-o,6-o-tribenzyl-2-deoxy-d-glucopyranose, d-arabino-hexose,2-deoxy-3,4,6-tris-o-phenylmethyl, 4r,5s,6r-4,5-bis benzyloxy-6-benzyloxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-ol
10972120
(4R,5S,6R)-4,5-bis(phenylmethoxy)-6-(phenylmethoxymethyl)oxan-2-ol
C1C(C(C(OC1O)COCC2=CC=CC=C2)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
132732-60-6
C27H30O5
434.532
MFCD06797170
PDGHLARNGSMEJE-GWDBROLASA-N
3,4,6-tri-o-benzyl-2-deoxy-d-glucopyranose, 4r,5s,6r-4,5-bis benzyloxy-6-benzyloxy methyl oxan-2-ol, 2-deoxy-3,4,6-tri-o-benzyl-d-glucopyranose, 3-o,4-o,6-o-tribenzyl-2-deoxy-d-glucopyranose, d-arabino-hexose,2-deoxy-3,4,6-tris-o-phenylmethyl, 4r,5s,6r-4,5-bis benzyloxy-6-benzyloxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-ol
10972120
(4R,5S,6R)-4,5-bis(phenylmethoxy)-6-(phenylmethoxymethyl)oxan-2-ol
C1C(C(C(OC1O)COCC2=CC=CC=C2)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,4,6-Tri-O-benzyl-2-deoxy-D-glucopyranose
Menge 250 mg
Formelmasse 434.52
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'