Learn More
3,4,5-Trimethoxytoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462218
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11462218 25 g 25 Gramm
11452218 5 g 5 Gramm
11359539 50 g 50 Gramm
11472218 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11462218 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15201.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6443-69-2 | C10H14O3 | 182.219 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6443-69-2
Summenformel C10H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 182.219
MDL-Nummer MFCD00008397
InChI-Schlüssel KCIZTNZGSBSSRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trimethoxytoluene, benzene, 1,2,3-trimethoxy-5-methyl, 5-methylpyrogallol trimethyl ether, 1,2,3-trimethoxy-5-methyl-benzene, toluene, 3,4,5-trimethoxy, 1,2,3-trimethoxy-5-methylbenzol, pubchem13665, acmc-209nm4, 3,4,5-trimethoxy-toluene, 3,4,5-trimethoxy toluene
PubChem CID 80922
ChEBI CHEBI:81354
IUPAC-Name 1,2,3-trimethoxy-5-methylbenzol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)OC)OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4,5-Trimethoxytoluene
Schmelzpunkt 34°C to 38°C
Dichte 1.082
Siedepunkt 115°C to 116°C (4 mmHg)
Flammpunkt 74°C (165°F)
Brechungsindex 1.523
Menge 25 g
Beilstein 1953791
Formelmasse 182.22
Reinheit (%) 98%