Learn More
3,4,5-Trimethoxyphenylglyoxal Hydrat, Maybridge
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3, 4, 5-Trimethoxyphenylglyoxal hydrate |
| CAS | 150114-69-5 |
| Prozentgehaltsbereich | 97+% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Summenformel | C11H12O5 |
| MDL-Nummer | MFCD13151985 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 3,4,5-trimethoxyphenylglyoxal hydrate, 2-oxo-2-3,4,5-trimethoxyphenyl acetaldehyde hydrate, acmc-20ang0, bestipharma 543-750, benzeneacetaldehyde,3,4,5-trimethoxy-a-oxo, oxo 3,4,5-trimethoxyphenyl acetaldehyde-water 1/1, 2-oxidanylidene-2-3,4,5-trimethoxyphenyl ethanal hydrate |
| InChI-Schlüssel | OWONHIWZFXFPFS-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | COC1=CC(=CC(OC)=C1OC)C(=O)C=O |
| Mehr anzeigen |