Learn More
3,4,5-Trimethoxyphenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421297
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11421297 25 g 25 Gramm
11411297 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11421297 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24247.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13338-63-1 | C11H13NO3 | 207.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13338-63-1
Summenformel C11H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 207.23
MDL-Nummer MFCD00001912
InChI-Schlüssel ACFJNTXCEQCDBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trimethoxyphenylacetonitrile, 2-3,4,5-trimethoxyphenyl acetonitrile, 3,4,5-trimethoxybenzyl cyanide, 3,4,5-trimethoxybenzylnitrile, 3,4,5-trimethoxybenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxyphenylacetylnitryl, 3,4,5-trimethoxyphenyl acetonitrile, acetonitrile, 3,4,5-trimethoxyphenyl, 2-3,4,5-trimethoxyphenyl ethanenitrile
PubChem CID 25887
IUPAC-Name 2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetonitril
SMILES COC1=CC(CC#N)=CC(OC)=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4,5-Trimethoxyphenylacetonitrile
Schmelzpunkt 75°C to 79°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2214548
Formelmasse 207.23
Reinheit (%) 97%