Learn More
3,4,5-Trimethoxyphenylessigsäure, TRC
Artikelnummer. 30450347
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30450347 50 g 50 Gramm
30450022 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30450347 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79547550G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 951-82-6
Summenformel C11H14O5
Molekulargewicht (g/mol) 226.23
Synonym (3,4,5-Trimethoxyphenyl)-acetic Acid, 3,4,5-Trimethoxybenzeneacetic Acid, 3,4,5-Trimethoxyphenylacetic Acid, NSC 130961, NSC 91017
IUPAC-Name 2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)essigsäure
SMILES COc1cc(CC(=O)O)cc(OC)c1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4,5-Trimethoxyphenylacetic Acid
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H14O5/c1-14-8-4-7(6-10(12)13)5-9(15-2)11(8)16-3/h4-5H,6H2,1-3H3,(H,12,13)
Formelmasse 226.0841