Learn More
3,4,5-Trimethoxyphenylessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10761915 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10761915 5 g Glasflasche 5 Gramm
10592531 10 g Glasflasche 10 Gramm
10676524 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10761915 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 139990050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 951-82-6 | C11H14O5 | 226.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 951-82-6
Summenformel C11H14O5
Molekulargewicht (g/mol) 226.23
MDL-Nummer MFCD00004336
InChI-Schlüssel DDSJXCGGOXKGSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trimethoxyphenylacetic acid, 2-3,4,5-trimethoxyphenyl acetic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxyphenylaceticacid, pubchem14015, acmc-209rv8, ksc487g4j, 3,4,5-trimethoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid,4,5-trimethoxy
PubChem CID 70372
IUPAC-Name 2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)essigsäure
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 3, 4, 5-Trimethoxyphenylacetic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 117.0°C to 120.0°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)3C6H2CH2CO2H
Menge 5 g
Beilstein 10, 492
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone and in chloroform
Formelmasse 226.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3,4,5-Trimethoxyphenylacetic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.