Learn More
3,4,5-Trimethoxyzimtsäure, überwiegend trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485103
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11485103 100 g 100 Gramm
11475103 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485103 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12767.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 90-50-6 | C12H14O5 | 238.239 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-50-6
Summenformel C12H14O5
Molekulargewicht (g/mol) 238.239
MDL-Nummer MFCD00004388
InChI-Schlüssel YTFVRYKNXDADBI-SNAWJCMRSA-N
Synonym 3,4,5-trimethoxycinnamic acid, o-methylsinapic acid, 3,4,5-trimethoxyphenylacrylic acid, 3-3,4,5-trimethoxyphenyl acrylic acid, 3-3,4,5-trimethoxyphenyl-2-propenoic acid, 3,4,5-trimethoxy cinnamic acid, sinapic acid methyl ether, e-3-3,4,5-trimethoxyphenyl acrylic acid, cinnamic acid, 3,4,5-trimethoxy, 2e-3-3,4,5-trimethoxyphenyl acrylic acid
PubChem CID 735755
IUPAC-Name (E)-3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)prop-2-ensäure
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4,5-Trimethoxycinnamic acid
Namenshinweis predominantly trans
Schmelzpunkt 126°C to 128°C
Menge 100 g
Beilstein 1537834
Formelmasse 238.24
Reinheit (%) 99%