Learn More
3,4,5-Trimethoxybenzoesäure 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10706161
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
118-41-2
C10H12O5
212.2
MFCD00002501
SJSOFNCYXJUNBT-UHFFFAOYSA-N
eudesmic acid, gallic acid trimethyl ether, tri-o-methylgallic acid, trimethylgallic acid, benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy, veratric acid, 5-methoxy, unii-v5c9h0sc9f, 3,4,5-trimethoxy-benzoic acid, 5-methoxy-veratric acid, v5c9h0sc9f
8357
CHEBI:454991
3,4,5-Trimethoxybenzoesäure
COC1=CC(=CC(OC)=C1OC)C(O)=O
118-41-2
C10H12O5
212.2
MFCD00002501
SJSOFNCYXJUNBT-UHFFFAOYSA-N
eudesmic acid, gallic acid trimethyl ether, tri-o-methylgallic acid, trimethylgallic acid, benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy, veratric acid, 5-methoxy, unii-v5c9h0sc9f, 3,4,5-trimethoxy-benzoic acid, 5-methoxy-veratric acid, v5c9h0sc9f
8357
CHEBI:454991
3,4,5-Trimethoxybenzoesäure
COC1=CC(=CC(OC)=C1OC)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3, 4, 5-Trimethoxybenzoic acid
Namenshinweis 0.99
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100
Schmelzpunkt 168.0°C to 172.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 225.0°C to 227.0°C (10.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.99
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)3C6H2CO2H
Menge 5 g
Beilstein 10, 481
Formelmasse 212.2
Reinheit (%) 0.99
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.