Learn More
3,4,5-Trihydroxybenzoesäure-Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497767
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497767 250 g 250 Gramm
11487767 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497767 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16303.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5995-86-8 | C7H5O5 | 169.11 g/mol
This chemical is used for the determination of cerium, titanium, phosphate and nitrite with the spectrophotometry. It's also used in the manufacture of thiazine dyes, oxazine dyes, drugs, etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diese Chemikalie wird für die Bestimmung von Cer, Titan, Phosphat und Nitrit mit der Spektrophotometrie verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Thiazin-Farbstoffen, Oxazin-Farbstoffen, Arzneimitteln usw. verwendet
Löslichkeit
Es ist löslich in Alkohol, Ether, Glycerin, Aceton vernachlässigbar in Benzol, Chloroform, Petrolether.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Hygroskopisch. Lichtempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln, starken Basen, sauren Chloriden und sauren Anhydriden fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5995-86-8
Summenformel C7H5O5
Molekulargewicht (g/mol) 169.11
MDL-Nummer MFCD00149098
InChI-Schlüssel LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
Synonym gallic acid monohydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid hydrate, galop hydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate, gallicum acidum, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, hydrate, gallic acid, monohydrate, gallicacidmonohydrate, gallic acid, acs, acmc-1ary0
PubChem CID 24721416
IUPAC-Name 3,4,5-Trihydroxybenzoesäure;Hydrat
SMILES OC1=CC(=CC(O)=C1O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate
Schmelzpunkt 250°C (decomposition)
Menge 250 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 144345
Löslichkeitsinformationen It is soluble in alcohol,ether,glycerol,acetone negligible in benzene,chloroform,petroleum ether.
Formelmasse 188.14 (170.12 Anhydrous)
Reinheit (%) 0.99