Learn More
3,4,5-Trihydroxybenzoesäure, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451347
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11451347 250 g 250 Gramm
11441347 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11451347 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24887.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.27 CHF
    87.65 CHF / 250 Gramm
    Sparen 9.62 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 149-91-7 | C7H6O5 | 170.12 g/mol
Organic acid is used as a standard for determining phenols in the Folin-Ciocalteau assay3,4,5-Trihydroxybenzoic acid is used as a cyclooxygease inhibitor substance, which is found in plants. In analytical chemistry, it is used as a standard to determine phenol content in various analytes. It acts as a starting material for the preparation of psychedelic alkaloid mescaline. Further, it is used to produce polyesters based on phloretic acid and gallic acid. In addition to this, it is used in the preparation of its esters such as methyl gallate, ethyl gallate, propyl gallate, octyl gallate and doceyl gallate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Organische Säure wird als Standard für die Bestimmung von Phenolen im Folin-Ciocalteau-Assay verwendet. 3,4,5-Trihydroxybenzoesäure wird als Cyclooxygease Inhibitor-Substanz verwendet, die in Pflanzen vorkommt. In der analytischen Chemie wird es als Standard zur Bestimmung des Phenolgehalts in verschiedenen Analyten verwendet. Es dient als Ausgangsmaterial für die Herstellung von psychedelischem Alkaloid Mescalin. Darüber hinaus wird es zur Herstellung von Polyestern auf Basis von Phloresäure und Gallensäure verwendet. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung seiner Ester wie Methylgallat, Ethylgallat, Propylgallat, Oktylgallat und Doceylgallat verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Ether, Glycerin und Aceton. Unlöslich in Benzol, Chloroform und Petrolether.
Hinweise
Hygroskopisch. Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, sauren Anhydriden, sauren Chloriden und Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149-91-7
Summenformel C7H6O5
Molekulargewicht (g/mol) 170.12
MDL-Nummer MFCD00002510
InChI-Schlüssel LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallic acid, gallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy, gallic acid, tech., galop, pyrogallol-5-carboxylic acid, kyselina gallova, 3,4,5-trihydroxybenzoate, ccris 5523, kyselina gallova czech
PubChem CID 370
ChEBI CHEBI:30778
IUPAC-Name 3,4,5-Trihydroxybenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
Namenshinweis anhydrous
Schmelzpunkt ∼251°C (decomposition)
Dichte 1694
Menge 250 g
Beilstein 2050274
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Merck Index 144345
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,ether,glycerol and acetone. Insoluble in benzene,chloroform and petroleum ether.
Formelmasse 170.12
Reinheit (%) 0.99