Learn More
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30456420
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456420 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456420 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT795015100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
CAS 13677-79-7
Summenformel C7 H6 O4
Menge 100 mg
Synonym Benzaldehyde, 3,4,5-trihydroxy-, Gallaldehyde (7CI,8CI), 3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde, Gallic aldehyde, NSC 153692
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O4/c8-3-4-1-5(9)7(11)6(10)2-4/h1-3,9-11H
SMILES Oc1cc(C=O)cc(O)c1O
IUPAC-Name 3,4,5-Trihydroxybenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 154.12
Formelmasse 154.0266