Learn More
3,4,5-Trifluorzimtsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,4,5-Trifluorocinnamic acid |
| Schmelzpunkt | 195°C to 199°C |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 202.13 |
| Reinheit (%) | ≥97% |