Learn More
3,4,5-Trichlorpyridin, 98 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 15412242 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15412242 1 g 1 Gramm
15422242 5 g 5 Gramm
15432242 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15412242 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 458210010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 33216-52-3
Summenformel C5H2Cl3N
Molekulargewicht (g/mol) 182.44
InChI-Schlüssel KKWRVUBDCJQHBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3,4,5-trichloro, 3,4,5-trichloro-pyridine, pubchem11021, acmc-209hzc, ksc497k5t, 3,4,5-trichloropyridine, 3,4,5-trichloro pyridine, 3,4,5-trichloropyridine 1g
PubChem CID 3786531
IUPAC-Name 3,4,5-Trichlorpyridin
SMILES C1=C(C(=C(C=N1)Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4,5-Trichloropyridine
Schmelzpunkt 72.0°C to 73.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 182.44
Reinheit (%) 98%