missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(4,5-Dihydro-3H-pyrrol-2-yl)pyridin (Myosmin), Mikromol™

Artikelnummer. 17982266
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17982266 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17982266 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0517.020025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

3-(4,5-Dihydro-3H-pyrrol-2-yl)pyridin (Myosmin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Myosmine
CAS 532-12-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Myosmine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H10 N2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Nicotine Imp. D (EP), Nicotine USP Related Compound D, Nicotine USP RC D, Pyridine, 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)-, Pyridine, 3-(1-pyrrolin-2-yl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(3-Pyridyl)-1-pyrroline, Myosmine, Nicotine Related Compound D, Nicotine Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C9H10N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7H,2,4,6H2
SMILES C1CN=C(C1)c2cccnc2
IUPAC-Name 3-(3,4-Dihydro-2H-pyrrol-5-yl)pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 146.19
Menge 25 mg
Formelmasse 146,0844 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.