missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4,5,6,7,8-Hexahydrocumarin 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30324954
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30324954 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30324954 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA14194300AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Hexahydrocoumarin
CAS 700-82-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Hexahydrocoumarin
Versandbedingung +20°C
Summenformel C9 H12 O2
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Coumarin, 3,4,5,6,7,8-hexahydro- (6CI,7CI,8CI), 3,4,5,6,7,8-Hexahydro-2H-1-benzopyran-2-one, 1-Cyclohexene-1-propanoic acid, 2-hydroxy-, Δ-lactone, 3,4,5,6,7,8-Hexahydrocoumarin, Hexahydrocoumarin, Δ-1,6-2-Oxabicyclo(4.4.0)decen-3-one
InChI-Formel InChI=1S/C9H12O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H2
SMILES O=C1CCC2=C(CCCC2)O1
IUPAC-Name 3,4,5,6,7,8-Hexahydrochromen-2-on
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
Menge 1 mL
Formelmasse 152.0837 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.