Learn More
(+)-3,4,4a,5,6,10b-Hexahydro-2H-naphtho[1,2-b][1,4]oxazin-9-ol Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | (+)-3,4,4a,5,6,10b-Hexahydro-2H-naphtho[1,2-b][1,4]oxazin-9-ol hydrochloride |
| Menge | 2.5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H15NO2.ClH/c14-9-3-1-8-2-4-11-12(10(8)7-9)15-6-5-13-11;/h1,3,7,11-14H,2,4-6H2;1H/t11-,12-;/m1./s1 |
| Formelmasse | 241.087 |