missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-butanone (Fenofibrate Impurity), TRC

Artikelnummer. 30132399
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30132399 250 mg 250 Milligramm
30012296 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30132399 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC364540250MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 217636-47-0
Summenformel C17 H15 Cl O3
Molekulargewicht (g/mol) 302.75
Synonym (3RS)-3-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]butan-2-one, Fenofibrate Imp. C (EP)
IUPAC-Name 3-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]butan-2-one
SMILES CC(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2)C(=O)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (3RS)-3-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]butan-2-one
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H15ClO3/c1-11(19)12(2)21-16-9-5-14(6-10-16)17(20)13-3-7-15(18)8-4-13/h3-10,12H,1-2H3
Formelmasse 302.071
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.