Learn More
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10643383 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10643383 1 g 1 Gramm
10272662 5 g 5 Gramm
11935851 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10643383 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 367590010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 210907-84-9 | C12H18BNO2 | 219.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 210907-84-9
Summenformel C12H18BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 219.09
MDL-Nummer MFCD03453668
InChI-Schlüssel YMXIIVIQLHYKOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 3-aminophenylboronic acid pinacol ester, benzenamine, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-aminophenylboronic acid, pinacol ester, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 3-aminobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-aminophenylboronic acid, pinacol cyclic ester, 3-aminophenylboronicacidpinacolester, apbe, amtb060
PubChem CID 2734655
IUPAC-Name 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Anilin
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC(N)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 89.0°C to 94.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water.
Formelmasse 219.09
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.