Learn More
3-[4-[1-[4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]-1-methylethyl]phenoxy]-1,2-propanediol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bisphenol A (3-chloro-2-hydroxypropyl) (2,3-dihydroxypropyl) Ether |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H27ClO5/c1-21(2,15-3-7-19(8-4-15)26-13-17(24)11-22)16-5-9-20(10-6-16)27-14-18(25)12-23/h3-10,17-18,23-25H,11-14H2,1-2H3 |
| Formelmasse | 394.1547 |