Learn More
3-[3-(Trifluoromethyl)phenylsulfonamido]Benzoesäure, 96 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-[3-(Trifluoromethyl)phenylsulfonamido]benzoic acid |
| Schmelzpunkt | 213°C to 214°C |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 345.3 |
| Reinheit (%) | 96% |