Learn More
3,3'-Tolidin, TRC
Artikelnummer. 30450832
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30450832 50 g 50 Gramm
30455279 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30450832 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT53533050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-93-7
Summenformel C14 H16 N2
Molekulargewicht (g/mol) 212.29
Synonym Benzidine, 3,3'-dimethyl- (8CI), 3,3'-Dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, 3,3'-Dimethyl-4,4'-biphenyldiamine, 3,3'-Dimethyl-4,4'-diaminobiphenyl, 3,3'-Dimethylbenzidine, 3,3'-Tolidine, 4,4'-Diamino-3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl, 4,4'-Diamino-3,3'-dimethylbiphenyl, 4'-Amino-3,3'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4-ylamine, C.I. 37230, C.I. Azoic Diazo Component 113, Fast Dark Blue Base R, o,o'-Tolidine, o-Tolidine
IUPAC-Name 4-(4-Amino-3-methylphenyl)-2-methylanilin
SMILES Cc1cc(ccc1N)c2ccc(N)c(C)c2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3'-Dimethylbenzidine
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H16N2/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12/h3-8H,15-16H2,1-2H3
Formelmasse 212.1313