missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,3-Tetramethyleneglutarsäure, 98+ %

Artikelnummer. 11470681
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11470681 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11470681 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20146.22

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 16713-66-9
Summenformel C9H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
MDL-Nummer MFCD00001388
InChI-Schlüssel FWPVKDFOUXHOKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-cyclopentanediacetic acid, 3,3-tetramethyleneglutaric acid, cyclopentane-1,1-diacetic acid, cyclopentanediacetic acid, tetramethyleneglutaric acid, tetramethylene glutaric acid, 2-1-carboxymethyl cyclopentyl acetic acid, 1,1-cyclopentanediaceticacid, chembl80679, 3,3'-tetramethylene glutaric acid
PubChem CID 85558
IUPAC-Name 2-[1-(carboxymethyl)cyclopentyl]acetic acid
SMILES OC(=O)CC1(CC(O)=O)CCCC1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3,3-Tetramethyleneglutaric acid
Schmelzpunkt 179°C to 181°C
Menge 100 g
Beilstein 2099523
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) ≥98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.