Learn More
3-[3-Methyl-5-(Trifluormethoxy)phenyl]propionsäure, 97 %, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 15498175
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498175 250 mg 250 Milligramm
15488175 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498175 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32721.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 916420-57-0
Summenformel C11H11F3O3
Molekulargewicht (g/mol) 248.201
MDL-Nummer MFCD09025376
InChI-Schlüssel LEZTWHDBDSJSTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-methyl-5-trifluoromethoxy phenyl propionic acid, 3-3-methyl-5-trifluoromethoxy phenyl propanoic acid, 3-5-methyl-3-trifluoromethoxy phenyl propanoic acid
PubChem CID 46737543
IUPAC-Name 3-[3-Methyl-5-(trifluormethoxy)phenyl]propansäure
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)OC(F)(F)F)CCC(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-[3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenyl]propionic acid
Brechungsindex 1.4615
Menge 250 mg
Formelmasse 248.2
Reinheit (%) 97%