Learn More
3-(3-Methyl-1,2,4-Oxadiazol-5-yl)piperidin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11439580
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11439580
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50883.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21767-12-4
Summenformel C11H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 193.246
MDL-Nummer MFCD07801211
InChI-Schlüssel RLANOFAQNVDAQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-methoxyphenoxy pyrrolidine, 3-2-methoxy-phenoxy-pyrrolidine, s-3-2-methoxyphenoxy pyrrolidine, acmc-20apfb, 3-o-methoxyphenoxypyrrolidine, 3-2-methoxyphenoxy-pyrrolidine, pyrrolidine,3-2-methoxyphenoxy-, 3s
PubChem CID 14497355
IUPAC-Name 3-(2-Methoxyphenoxy)pyrrolidin
SMILES COC1=CC=CC=C1OC2CCNC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine
Menge 250 mg
Formelmasse 167.21
Reinheit (%) 98%