Learn More
[3-(3-Methyl-1,2,4-Oxadiazol-5-yl)phenyl]Methanol 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | [3-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methanol |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 190.2 |
Reinheit (%) | 97% |