Learn More
3-(3-Methyl-1,2,4-Oxadiazol-5-yl)Benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10797665
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10797665 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10225934 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10797665 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC49504DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 273727-50-7
Summenformel C10H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 188.19
MDL-Nummer MFCD09817468
InChI-Schlüssel YUNJEYQSCYYAEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, 3-3-methyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-benzaldehyde
PubChem CID 18545510
IUPAC-Name 3-(3-Methyl-1,2,4-Oxadiazol-5-yl)-Benzaldehyd
SMILES CC1=NOC(=N1)C1=CC(C=O)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 188.19
Reinheit (%) 97%