Learn More
3-(3-Methoxyphenyl)propionsäure, 99 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 15432212 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15432212 5 g 5 Gramm
15442212 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15432212 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 458110050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 10516-71-9
Summenformel C10H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.20
MDL-Nummer MFCD00014027
InChI-Schlüssel BJJQJLOZWBZEGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-methoxyphenyl propionic acid, 3-3-methoxyphenyl propanoic acid, 3-m-methoxyphenyl propionic acid, 3-methoxybenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid, 3-methoxy, 3-3-methoxy-phenyl-propionic acid, 3-methoxy-benzenepropanoic acid, 3-3-methoxyphenyl propanoate, m-methoxyhydrocinnamate, 3-methoxydihydrocinnamate
PubChem CID 66336
IUPAC-Name 3-(3-Methoxyphenyl)propansäure
SMILES COC1=CC=CC(CCC(O)=O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 43.0°C to 46.5°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 180.21
Reinheit (%) 99%