Learn More
3-(3-Methoxyphenyl)propionsäure, 99 %, Acros Organics™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid |
Schmelzpunkt | 43.0°C to 46.5°C |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (HPLC) |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 180.21 |
Reinheit (%) | 99% |