Learn More
3-(3-Isopropyl-1,2,4-Oxadiazol-5-yl)piperidin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11489580
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489580 1 g 1 Gramm
11479580 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489580 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50885.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 902837-19-8
Summenformel C10H17N3O
Molekulargewicht (g/mol) 195.266
MDL-Nummer MFCD08061047
InChI-Schlüssel RQHLIISYGVVOMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine, 3-3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine, 3-isopropyl-5-piperidin-3-yl-1,2,4-oxadiazole, 3-methylethyl-5-3-piperidyl-1,2,4-oxadiazole, acmc-20ankw, 5-piperidin-3-yl-3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazole, piperidine,3-3-1-methylethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, piperidine, 3-3-1-methylethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl-, hydrochloride
PubChem CID 24208851
IUPAC-Name 5-Piperidin-3-yl-3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazol
SMILES CC(C)C1=NOC(=N1)C2CCCNC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine
Menge 1 g
Formelmasse 195.27