Learn More
3-(3-hydroxyphenyl)-DL-Alanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459698
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15459698 5 g 5 Gramm
15469698 250 mg 250 Milligramm
15449698 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15459698 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63163.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 775-06-4 | Molecular Formula: C9H11NO3 | Molecular Weight: 181.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-(3-Hydroxyphenyl)-DL-Alanin wird als Lebens- und Futtermittelzusatzstoff verwendet. Er wird auch als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in 1 M HCl.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 775-06-4
Summenformel C9H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 181.19
MDL-Nummer MFCD00002597
InChI-Schlüssel JZKXXXDKRQWDET-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-m-tyrosine, 2-amino-3-3-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-3-hydroxyphenyl-dl-alanine, m-tyrosine, dl, d,l-metatyrosine, 3-hydroxy-dl-phenylalanine, dl-meta-tyrosine, dl-phenylalanine, 3-hydroxy, 3-m-hydroxyphenyl-dl-alanine, dl-3-tyrosine
PubChem CID 13052
IUPAC-Name 2-amino-3-(3-hydroxyphenyl)propansäure
SMILES NC(CC1=CC=CC(O)=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3-Hydroxyphenyl)-DL-alanine
Schmelzpunkt 280°C to 285°C (decomposition)
Farbe Weiß bis gelb
Beilstein 2416853
Merck Index 14,9840
Löslichkeitsinformationen Soluble in 1M HCl.
Menge 5 g
Formelmasse 181.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver